Learn More
Hydroxy Tyrosol (>85%), TRC
Código de producto. 30399690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
30399690 1 g 1 g
30396734 5 g 5 g
30398937 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 30399690
Marca: Toronto Research Chemicals TRCH9770001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Fórmula molecular C8 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-(2-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 154.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063