Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro
Código de producto. p-3734491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10450671 5 g Frasco de vidrio 5 g
10206550 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10465175 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10450671 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165660-27-5
Fórmula molecular C20H12N2Na2O11S3
Peso molecular (g/mol) 600.495
Número MDL MFCD00004075
Clave InChI LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinónimo 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2,7-disulfónico; sodio
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Punto de fusión 274.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.47
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for calcium determination) passes
Color De azul a morado
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydroxynapthol bluedisodium