Learn More
Sal disódica de color azul de hidroxinaftol, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432852 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432852 100 g 100 g
11422852 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432852 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252980
CAS 165660-27-5
Fórmula molecular C20H14N2Na2O11S3
Peso molecular (g/mol) 600.495
Clave InChI LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinónimo `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2,7-disulfónico; sodio
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy naphthol blue disodium salt
Nombre de nota For ACS analysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.5
Color De negro a azul
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydroxy napthal bluedisodium salt