Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 616 WA, Folded
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
- Folded
- Hydrophobic by impregnation with a silicone
- Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
- Medium-fast filtration, smooth surface
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 85 g/m2 |
| Descripción | Suave |
| Formato | Plegado |
| Velocidad de filtración | Medium fast |
| Grado | MN 616 WA |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Grosor (métrico) | 0.2 mm |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |