Learn More
Brannan™ Hidrómetro de gravedad específica de baja tensión
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12891458
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12891458 270 mm cada uno
1 options
Artikelnummer. 12891458
Marke: Brannan™ 10/922/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La escala de gravedad específica 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua, a 15,6 °C.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética
  • Intervalo de 0,050 S60/60 °F.
  • M50, 270 mm de longitud
  • Baja tensión de 0,90 a 0,95
Spezifikation
Incrementos 0,001 S60/60 °F
Longitud (métrico) 270 mm
Exactitud de temperatura 0,001 S60/60 °F
Material Vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética
Intervalo de temperatura (imperial) 0,050 S60/60 °F
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Comparación de la densidad relativa de un líquido con la del agua
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.