Learn More
Brannan™ Hidrómetro n.º 1 Lactómetro para análisis de productos lácteos, vidrio sin certificado de obra
Código de producto. 12899207
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12899207 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12899207
Marca: Brannan™ 10/602/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hidrómetro n.º 1 Lactometer para análisis de productos lácteos, vidrio sin certificado de obra, de 1,025 a 1,035 x 0,0002 150 mm de longitud Brannan
De 1,025 a 1,035 × 0,0002 150 mm de longitud Brannan
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Longitud (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición de gravedad específica