Learn More
Brannan™ Densidad del hidrómetro 20 °C disparo cargado ajuste medio para tensión superficial de 1,600 a 1,650 x 0,002 g/ml 190 mm Brannan
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12859197
Change view
Click to view available options
Tipo de lastre:
Granalla de acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de lastre unitSize
12859197 Granalla de acero cada uno
1 options
Código de producto. 12859197
Marca: Brannan™ 10/320/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Slot loaded density hydrometer for a variety of surface tension ranges.
Especificaciones
Incrementos 0.002 g/mL
Longitud (métrico) 190 mm
Densidad (métrico) 1.600 to 1.650 g/mL
Material Soda Glass
Tipo de lastre Granalla de acero