Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetro
Código de producto. 11752043
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 1000 a 2000 g/l
De 1400 a 1620 g/L
De 1600 a 1820 g/L
De 1720 a 1790 g/L
De 1800 a 2000 g/L
De 2,000 a 2,500 g/L
De 2500 a 3000 g/l
De 650 a 1000 g/l
De 795 a 910 g/L
De 895 a 1000 g/L
Del 0 al 100 % de saturación de NaCl
Del 0 al 26,5 % de saturación de NaCL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
11752043 De 1600 a 1820 g/L cada uno
11707073 De 650 a 1000 g/l 1 PCS
11742033 De 795 a 910 g/L 1 PCS
11721324 Del 0 al 26,5 % de saturación de NaCL cada uno
11701324 Del 0 al 100 % de saturación de NaCl cada uno
11752033 De 895 a 1000 g/L cada uno
11712263 De 1800 a 2000 g/L cada uno
11786923 De 1720 a 1790 g/L cada uno
11820730 De 2500 a 3000 g/l 1 PCS
11810730 De 2,000 a 2,500 g/L 1 PCS
11717073 De 1000 a 2000 g/l 1 PCS
11761314 De 1400 a 1620 g/L cada uno
12 options
Código de producto. 11752043
Marca: Fisherbrand™ 2543DBQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) For general use (laboratory, education, industry)
Intervalo de gravedad específica De 1600 a 1820 g/L