Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetro
Código de producto. 11752033
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 1000 a 2000 g/l
De 1400 a 1620 g/L
De 1600 a 1820 g/L
De 1720 a 1790 g/L
De 1800 a 2000 g/L
De 2,000 a 2,500 g/L
De 2500 a 3000 g/l
De 650 a 1000 g/l
De 795 a 910 g/L
De 895 a 1000 g/L
Del 0 al 100 % de saturación de NaCl
Del 0 al 26,5 % de saturación de NaCL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
11752033 De 895 a 1000 g/L cada uno
11707073 De 650 a 1000 g/l 1 PCS
11752043 De 1600 a 1820 g/L cada uno
11742033 De 795 a 910 g/L 1 PCS
11721324 Del 0 al 26,5 % de saturación de NaCL cada uno
11701324 Del 0 al 100 % de saturación de NaCl cada uno
11712263 De 1800 a 2000 g/L cada uno
11786923 De 1720 a 1790 g/L cada uno
11820730 De 2500 a 3000 g/l 1 PCS
11810730 De 2,000 a 2,500 g/L 1 PCS
11717073 De 1000 a 2000 g/l 1 PCS
11761314 De 1400 a 1620 g/L cada uno
12 options
Código de producto. 11752033
Marca: Fisherbrand™ 2534DBQ
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) For general use (laboratory, education, industry)
Intervalo de gravedad específica De 895 a 1000 g/L