Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución tópica, contiene fenacetina al 0,05 % máx. como conservante, de 2,5 a 3,5 %, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Peroxide |
| Nombre de nota | Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative |
| Cantidad | 4 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.01 |
| Porcentaje de pureza | 2.5 to 3.5% |
| Grado | USP |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Gravedad específica | 1L = 1.00kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen peroxide 3.5%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide