Learn More
WTW™ Kit de pruebas de celdas de peróxido de hidrógeno
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para un procesamiento infrecuente o de muestras muy grandes en el laboratorio
- Adición, inserción, medición y lectura de muestras
- Cubeta de reacción con selección de método o código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Reacción de cobre con derivado fenantrolina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, desinfectantes, detergentes |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | de 0,25 a 20,0 mg/I de H₂O₂ |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de peróxido de hidrógeno (H2O2) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen Peroxide Cell Test Method
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, sulphuricacid