Learn More
Peróxido de hidrógeno, estabilizado, 0,3, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15155804 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno HDPE con fondo a presión
Tamaño de la unidad:
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15155804
Marca: Avantor J.T.Baker 218601
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide
Nombre de nota Stabilized
Cantidad 500 mL
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01
Porcentaje de pureza 30%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno HDPE con fondo a presión
Gravedad específica 1L = 1.11kg
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.