Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, purum p. a., ≥35 % (RT), Honeywell
Código de producto. 15677540 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
15677540 500 mL 500 ml
15657540 1 L 1 litro
15667540 2.5 L 2.50 litro
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15677540
Marca: Honeywell Research Chemicals 95299500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
purum p. a., ≥35 % (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide solution
Número UN UN2014
Beilstein 3587191
Densidad 1.13g/mL at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥35% (RT)
Presión de vapor 23.3 mmHg (30°C)
Cantidad 500 mL