Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, purum p. a., ≥35 % (RT), Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen peroxide solution |
| Número UN | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Densidad | 1.13g/mL at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.01g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥35% (RT) |
| Presión de vapor | 23.3 mmHg (30°C) |
| Cantidad | 2.5 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen peroxide solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide solution