Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen peroxide solution |
| Color | Incolora |
| CAS | 7722-84-1 |
| Fórmula molecular | H2O2 |
| Clave InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OO |
| Nombre IUPAC | peroxol |
| Peso molecular (g/mol) | 34.01 |
| Grado | Synthesis |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |