Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución pura, solución al 50 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185790 500 ml Frasco de plástico 500 ML
11932071 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10185790
Marca: Thermo Scientific Acros 302865000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxidol, perhidrol, dióxido de hidrógeno, inhibina, peroxan, hioxil, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peróxido de hidrógeno al
Color Incolora
Punto de ebullición 114.0°C
Punto de fusión -52.0 °C
Fórmula lineal H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densidad 1.2000 g/ml
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza Del 49.8 al 50.6 %
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción De 1.3665 a 1.3685
Gravedad específica 1.2
pH De 1 a 4
Cantidad 500 ml
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide