Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, reactivo ACS, al 30 % en peso en agua, no estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10596402 100 g Frasco de plástico 100 GR
10065760 500 g Frasco de plástico 500 GR
10318293 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10277183 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10596402
Marca: Thermo Scientific Acros 411881000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Color Sin designar
Punto de ebullición 108.0°C
Punto de fusión -33.0°C
Fórmula lineal HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densidad 1.1100g/mL
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether, alcohol, insoluble in petroleum ether, decomposed by many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza 29.0 to 32.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 1.11
Información de descomposición >125°C
Cantidad 100 g
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.