Learn More
Peróxido de hidrógeno al 6 % (p/v) (20 volúmenes), extra puro SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073082 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10502002
Marca: Fisher Chemical H/1550/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL 11333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.0128g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
pH 2.5 to 3.5
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide