Learn More
Hydrogen Peroxide, 29-32%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Código de producto. 11450632 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11450632 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11450632 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219405790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 29-32%
Fórmula molecular H2O2
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01
Grado Reactivo ACS