Learn More
Hydrogen Chloride Solution, 2M in Diethyl Ether, Honeywell™
Código de producto. 15675560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675560 100 mL Glass Bottle 100 ml
15685560 800 mL Glass Bottle 800 ml
2 options
Código de producto. 15675560
Marca: Honeywell-Fluka 455180100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen chloride solution
Color Colorless
Punto de ebullición 34.6°C
Número UN UN2924
Densidad 0.747g/mL at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −34°C (−29.2°F)
Forma física Líquido