Learn More
Cloruro de hidrógeno, puro, solución de 5 a 6N en 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10214950 1 L Frasco de plástico 1 LT
11613069 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10214950 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 133700010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Fórmula lineal HCl
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Temperatura de inflamación 11°C
Índice Merck 15,4831
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5N min.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.909
Densidad 0.9090g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.