missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cloruro de hidrógeno, aprox. 0,5 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15404167 100 mL 100 ml
15414167 500 mL 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15404167

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31570.AE

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol

Industrially used in the production of inorganic salts of vinyl chloride from acetylene, alkyl chlorides from olefins, dyes, artificial silk, pigment, pharmaceutical hydrochloride, Also as catalyst and solvent in organic syntheses, Alcohol chlorination reagent, Nitration reaction, Manufacture of phosphoric acid and in the production of ammonium chloride, Neutralization of basic systems, Cleaning agents. Manufacture of fertilizers, Hydrolysing of starch and proteins in the preparation of various food products, Refining ore Leather deliming / tanning agents, Oil- and gas-well treatment, Textile scouring agents, Removing scale from boilers and heat-exchange equipment.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Fórmula lineal HCl
Número UN UN1992
Concentración ≈0.5M soln. in methanol
Densidad 0.8
Información de solubilidad Miscible in water823g/L (0°C),673g/L (30°C). HCl dissolves readily into ice. Reacts exothermically with organic bases (amines,amides) and inorganic bases (oxides and hydroxides of metals).
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol, Hydrochloric acid

RUO – Research Use Only

Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.