Learn More
Cloruro de hidrógeno, 1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
11327099 100 mL 100 ml
11337099 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 11327099
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27347.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
In chemical industry production of inorganic salts, Production of vinyl chloride from acetylene, alkyl chlorides from olefins, dyes, artificial silk, pigment, s, pharmaceutical hydrochloride, As catalyst and solvent in organic syntheses, Alcohol chlorination reagent, Nitration reaction, Manufacture of phosphoric acid and in the production of ammonium chloride, Neutralization of basic systems, Cleaning agents. Hydrolyzing of starch and proteins in the preparation of various food products. The hydrogen chloride gas is mainly used for EDC and vinyl chloride monomer (VCM) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Número UN UN2920
Concentración 1M in acetic acid
Densidad 1.05
Información de solubilidad Miscible in water.
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Olor Acrid
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen chloride, 1M in acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Hydrochloric acid