Learn More
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15692700 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
500 ml
Código de producto. 15692700
Marca: Honeywell-Fluka 248630100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
33 wt. % in acetic acid
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Bromide Solution
Número UN UN3265
Densidad 1.354g/mL at 25°C
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Porcentaje de pureza 0%
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 11.4mmHg (20°C)
Densidad del vapor 2.8 (vs air)
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación >65°C (>149°F)