Learn More
Hydrofluoric Acid 47-51%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-320640 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
500 ml
Envase:
Frasco de PFA
Código de producto. Cantidad unitSize Envase
11944101 250mL. 250 ML -
11954101 500mL. 500 ml -
11934101 1 l 1 LT Frasco de PFA
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11944101
Marca: Fisher Chemical A463250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 7664-39-3
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
SMILES F
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 105 °C
Cantidad 250mL.
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 20g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido fluorhídrico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.