Learn More
Ácido fluorhídrico, reactivo para ACS, solución al 48-51 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-21495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637581 25 g Frasco de plástico 25 GR
10741452 500g Frasco de plástico 500 GR
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10637581
Marca: Thermo Scientific Acros 423800250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
SMILES F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
Color Incolora
Nombre de nota 48.0-51.0%
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 105,0 °C
Densidad 1.1500g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,5 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,15
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HF
Forma física Líquido
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20
Porcentaje de pureza 48.0 to 51.0%
Grado Reactivo ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Faroangivelser
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Skyddsangivelse
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.