Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | γ-TBDAc Hydrodex |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de enantiómeros |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | γ-TBDAc Hydrodex |
| Cantidad | 1 unidad |