Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC γ-TBDAc Hydrodex
Código de producto. 12402770 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12402770 25 m cada uno
12412770 50 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12402770 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723387.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria γ-TBDAc Hydrodex
Para utilizar con (aplicación) Separación de enantiómeros
Intervalo de temperatura De 220 °C a 240 °C
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje γ-TBDAc Hydrodex
Cantidad 1 unidad