Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares HYDRODEX™ β-PM para GC
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Una ventaja importante de las columnas HYDRODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La derivatización regioselectiva de los grupos hidroxilos conduce a fases con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase HYDRODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
- Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de siete unidades de glucosa β-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
- heptakis-(2,3,6-tri-O-metil)-β-ciclodextrina
- Ligandos: R2=R3=R6=metilo; n=2
- Debido al alto punto de fusión de las fases, se diluyen con polisiloxanos optimizados
- Recomendadas para ésteres de ácido hidroxicarboxílico, alcoholes, dioles, olefinas, lactonas, acetales
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 230 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 250 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Hydrodex β-PM |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de enantiómeros |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | Hydrodex β-PM |
| Polaridad | Polar |
| Cantidad | 1 unidad |