Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Código de producto. 12492760 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12492760 10 m cada uno
10266511 25 m paquete de 25
10286651 50 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12492760 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723383.10
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria Hydrodex β-6TBDM
Para utilizar con (aplicación) Separación de enantiómeros
Intervalo de temperatura De 230 °C a 250 °C
Longitud (métrico) 10 m
Material de embalaje Hydrodex β-6TBDM
Cantidad 1 unidad