Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocortisona, 98 %
Código de producto. p-3778766 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062031 1 g Frasco de vidrio 1 g
10738372 5 g Frasco de vidrio 5 g
10560794 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209703 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10062031
Marca: Thermo Scientific Chemicals 352450010
Solicitar formato a granel o personalizado
La hidrocortisona, número de CAS 50-23-7, es la formulación farmacéutica de la hormona cortisol y se administra con frecuencia como fármaco inmunodepresor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La hidrocortisona es la formulación sintética de la hormona natural cortisol
• Está disponible en forma de polvo cristalino blanco soluble en agua, DMSO y etanol
• Es estable a temperatura ambiente pero sensible a la luz, y reactivo en presencia de fuertes agentes oxidantes
Aplicaciones
• La hidrocortisona actúa como agonista de los receptores glucocorticoides, suprimiendo así la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario
• Su administración induce la gluconeogénesis, aumentando así los niveles endógenos de azúcar en sangre
• Los estudios sugieren que la hidrocortisona participa en el metabolismo de la grasa, la proteína y los carbohidratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-23-7
Fórmula molecular C21H30O5
Peso molecular (g/mol) 362.47
Número MDL MFCD00011654
Clave InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinónimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
Punto de fusión 212°C to 217°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4824
Condición de rotación específica +150° (156°C c=1,dioxane)
Rotación específica + 150
Información de solubilidad Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocortisone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.