Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de HCI (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
5L.
10 L
10L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Frasco de plástico
VOLPAC™ Container
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución de ácido clorhídrico |
| Concentración | 0.1 M |
| Envase | Frasco de plástico |
| Presión de vapor | 190 mmHg (25 °C) |
| Cantidad | 1 l |
| Número UN | UN1789 |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid