Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de HCI (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
5L.
10 L
10L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Frasco de plástico
VOLPAC™ Container
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15604970 6 x 1 l Frasco de plástico paquete de 6
15674960 500 mL Frasco de plástico 500 ml
15654960 1 l Frasco de plástico 1 litro
15684960 5L. Frasco de plástico 5 litros
15694960 5L. VOLPAC™ Container 5 litros
15634960 10 L Frasco de plástico 10 litros
15644960 10L. VOLPAC™ Container 10 litros
15664960 4 x 5 l Frasco de plástico paquete de 4
8 options
Código de producto. 15604970
Marca: Honeywell-Fluka 353356X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de HCl (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Nombre de nota Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N)
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0,1 M de HCl (0,1N)
% máx. CAS 99.6000%, 0.4000%
Densidad 1,000 g/cm3
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6 x 1 l
Fórmula lineal HCl
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Ph reactivo farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid