Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, 6 M de HCl (6 N), Fluka, Honeywell
Código de producto. 15688200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15688200 2,5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15688200 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor X310872.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
% mín. CAS ≥20.00, ≥75.00
% máx. CAS <25.00, <80.00
Densidad 1,1 g/cm3
Envase Frasco de plástico
Temperatura de inflamación No disponible
Cantidad 2,5 L
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo Hydrogen Chloride Solution
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6 N Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid