Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 6 M, Honeywell™
Código de producto. 15603220 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25L.
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. 15603220
Marca: Honeywell-Fluka 3108725L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 6 M de HCI (6N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid Solution
CAS 7647-01-0
Concentración 6M
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 25L.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN 1789
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol