Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 30 %, Chem Lab™
Código de producto. 11975507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975507 1 l 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11975507
Marca: Chem-Lab CL00.0361.1000
Especificaciones
Aspecto Líquido
pH <1
Apariencia de la disolución Líquido
Color Incolora
Composición HCl al 30 %
Concentración HCl al 30 %
Densidad 1.15g/mL
Olor Específico
Envase 1 l
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 30% (ultra puro)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid 30%