Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 2 M, Chem Lab™
Código de producto. 11953133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
5L.
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11953133 5L. 5L. 5 litros
1 options
Código de producto. 11953133
Marca: Chem-Lab CL05.0314.5000
Especificaciones
Aspecto Líquido
pH <1
Apariencia de la disolución Líquido
Color Incolora
Composición 72,922g de HCl/l de H2O
Concentración 72,922g de HCl/l de H2O = 2 N (±0,004/20 °C)
Densidad 1.04g/mL
Olor Inodoro
Envase 5L.
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 2 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid