Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653530 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
3 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
15653530 500 mL 500 ml
15623530 2 L 2 litros
15673530 6 x 500 mL paquete de 6
15633530 3 L 3 litros
15663530 6 x 1 L paquete de 6
15643530 4 x 2 L paquete de 4
6 options
Código de producto. 15653530
Marca: Honeywell-Fluka 318949500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, 1,0 M de HCI (1,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid Solution
Concentración 1.0M
Densidad 1.017g/mL at 25°C
Presión de vapor 190mmHg (25°C)
Cantidad 500 mL
Número UN 1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid