Learn More
Ácido clorhídrico, solución 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 12616727 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
5L.
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. 12616727
Marca: Fisher Chemical J/4350/25
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número de CAS-7647-01-0, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico anhidro, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, alcoholes de sal, 10 l, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 14 mmHg a 20 °C
Cantidad 25L.
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 0.1M
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.