Learn More
Solución de Ácido clorhídrico 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétricos, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073143 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
10528040 1AMP. 1 AMP
10305760 6AMP. 6 AMP
2 options
Código de producto. 10528040
Marca: Fisher Chemical J/4350C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número de CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, cloruro de hidrógeno, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, ácido clorhídrico, 6AMP, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido clorhídrico
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Ampolla
Cantidad 1AMP.
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid