Learn More
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical Código de producto.: 10733991
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073144 Tienda Fisher Chemical Productos
1 l, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10733991
Marca: Fisher Chemical J/4360/PB15
Spotlight
Usar código promocional 24157 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14 y 20
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2535208 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoJ/4360/PB15,J/4360/17
Número de lote2530333 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoJ/4360/PB15,J/4360/17
  • Multiple Manufacturers
    Rendimiento fiable. Precios especiales. Investigadores más felices.
    Promo Code24128
    Expires2025-08-31
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Esta promoción está abierta únicamente a clientes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido (excluida Irlanda del Norte), Suecia, Suiza y Países Bajos. La oferta sólo es válida para los pedidos que cumplan los requisitos recibidos por Thermo Fisher Scientific entre el 01.07.2025 y el 31.08.2025 a las 23:59 CEST o hasta que se agoten las existencias de la promoción, lo que suceda primero. Para poder beneficiarse del descuento, los clientes deben incluir el código promocional especificado anteriormente (24157). Deberá presentarse en el momento del pedido para obtener el descuento. El código promocional puede utilizarse más de una vez. Para ver la lista de productos que cumplen los requisitos, consulte esta página. Oferta limitada únicamente a los productos que cumplen los requisitos. Esta promoción no puede combinarse con otros descuentos o promociones. Oferta nula donde esté prohibida, autorizada o restringida por las leyes o reglamentos federales, estatales, provinciales o locales, o por la política de la agencia/institución. Pueden aplicarse otras restricciones. Los artículos MBD (Oxoid) no son elegibles en Irlanda y fuera de los países europeos.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >