Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,01 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072176 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
15694950 1 l 1 litro
15604960 2,5 l 2.50 litro
15624960 6 x 1 l paquete de 6
15614960 4 x 2.5 L paquete de 4
4 options
Código de producto. 15694950
Marca: Honeywell-Fluka 353341L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumetric, 0.01 M HCl (0.01N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Concentración 0.01M.
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol