Learn More
Ácido clorhídrico, puriss, p.a., Honeywell™
Código de producto. 15613100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15613100 2,5 l 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15613100
Marca: Honeywell-Fluka 307202.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ≥ 32 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C
Residuo después del encendido ≤0,0005% (como SO4)
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN 1789
Beilstein 1098214
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥32%
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.