Learn More
Ácido clorhídrico, Honeywell™
Código de producto. 16616173 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16616173 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
1 options
Código de producto. 16616173
Marca: Honeywell Research Chemicals 40233H2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado semiconductor (Honeywell 17863), ≥ 32 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de ebullición 42 °C (1,013 hPa)
% mín. CAS ≥50.00%, ≥30.00%
% máx. CAS <70.00%, <50.00%
Envase Frasco de plástico
Notas de grado de pureza Semiconductor grade acid
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Beilstein 1098214
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883