Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 1.0 M HCl (1.0 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15675270 6 x 1 ea. paquete de 6
15665270 1 pieza cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675270 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 382826X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1 L standard solution, 1.0 M HCl (1.0 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Nombre de nota For 1 L standard solution, 1.0 M HCl (1.0 N)
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 1,0 M de HCl (1,0 N)
% máx. CAS 96.5000%, 3.5000%
Densidad 1,010 g/cm3
Envase Ampolla
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 6 x 1 ea.
Fórmula lineal HCl
Forma física Concentración
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid concentrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid