Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid concentrate |
| Nombre de nota | For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N) |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| % mín. CAS | ≥99.0000% |
| Concentración | 0,01 M de HCl (0,01 N) |
| Densidad | 1,0 g/cm3 |
| % máx. CAS | <1.0000% |
| Envase | Ampolla |
| Presión de vapor | 190 mmHg (25 °C) |
| Cantidad | 6 x 1 ea. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid concentrate
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid