Learn More
Hydrochloric Acid Blank, VHG™
Descripción
Hydrochloric Acid Blank
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
| CAS | 7647-01-0 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrochloric Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | Cl H |
| Sinónimo | Hydrochloric Acid, Hydrogen Chloride, Muriatic Acid, Chlorohydric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH/h1H |
| SMILES | Cl |
| Nombre IUPAC | chlorane |
| Mostrar más |