Learn More
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
500mL.
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10790872 500mL Frasco de vidrio 500 ML
10270593 500mL. Frasco de plástico 500 ML
10167560 2,5 l Frasco de vidrio EcoSafPak™ 2.50 LT
10117832 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
10699283 25L. Tambor de plástico 25 LT
5 options
Código de producto. 10790872
Marca: Thermo Scientific Acros 423795000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Nombre de nota ca. 37% Solution in Water
Densidad 1.1800g/mL
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Cantidad 500mL
Fórmula lineal HCl
Forma física Solución, libre de materia suspendida o sedimento
Número UN 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Índice Merck 15, 4818
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.