Learn More
Ácido clorhídrico, 3 M, Chem Lab™
Código de producto. 13466959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Tamaño de la unidad:
5 litros
13466959 5L. 5 litros
1 options
Código de producto. 13466959 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0315.5000
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición 3 mol/l de ácido clorhídrico
Concentración 109,383g de HCl/l de H2O = 3 N (±0,006/20 °C)
Densidad 1.05g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 3 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid