Learn More
Ácido clorhídrico, 32 %, Chem Lab™
Código de producto. 11974034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
11974034 2,5 l 2.50 litro
1 options
Código de producto. 11974034
Marca: Chem-Lab CL00.0362.2500
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Ácido clorhídrico al 32 % v.p.
Concentración HCl al 32+%
Densidad 1.16g/mL
Metales pesados (como Pb) < 0,0001%
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Porcentaje de pureza >32%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 32% v.p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid